Bismuth (III) chlorure 99.999%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trichlorure de bismuth
Formule:
BiCl₃ Poids moléculaire: 315.34 g/mol Point d'ébullition: 430 °C Point de fusion: 230…232 °C Densité: 4.75 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003461 Numéro CAS: 7787-60-2 EINECS: 232-123-2 Indice Merck: 13,01261 |