Imprimer
Trioxyde de baryum et de titane 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Titanate de baryum
IN1226-100G IN1226-500G
APOSIN1226-100GEA 215 EUR
APOSIN1226-100G APOSIN1226-500G
Trioxyde de baryum et de titane 99,9%
Trioxyde de baryum et de titane
Formule: BaO₃Ti
Poids moléculaire: 233.21 g/mol
Point de fusion: 1620 °C
Densité: 6.08 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003447
Numéro CAS: 12047-27-7
Indice Merck: 12,01029