Imprimer
Sulfure de baryum 75%, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Barium(II) sulphide
IN1219-100G IN1219-25G IN1219-500G IN1219-2KG
APOSIN1219-100GEA 139 EUR
APOSIN1219-100G APOSIN1219-25G APOSIN1219-500G APOSIN1219-2KG
Sulfure de baryum 75%, grade Technique
Sulfure de baryum
Formule: BaS
Poids moléculaire: 169.4 g/mol
Point de fusion: 1200 °C
Densité: 4.25 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014192
Numéro CAS: 21109-95-5
Indice Merck: 12,01024