Antimoine (III) oxyde 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
O₃Sb₂ Point d'ébullition: 1550 °C (subl.) Point de fusion: 656 °C Densité: 5,67 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011214 Numéro CAS: 1309-64-4 UN: 1549 ADR: 6.1,III |