Imprimer
Antimoine (III) chlorure 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Antimoine trichlorure, Trichlorure d'antimoine
IN1108-100G IN1108-25G
APOSIN1108-100GEA 304 EUR
APOSIN1108-100G APOSIN1108-25G
Antimoine (III) chlorure 99,9%
Antimoine (III) chlorure
Formule: SbCl₃
Point d'ébullition: 283 °C
Point de fusion: 73,4 °C
Densité: 3,14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II