Imprimer
Ammonium tetrathiomolybdate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
IN1087-10G IN1087-50G IN1087-1G
APOSIN1087-10GEA 306 EUR
APOSIN1087-10G APOSIN1087-50G APOSIN1087-1G
Ammonium tetrathiomolybdate
Ammonium tetrathiomolybdate
Formule: H₁₀MoN₂S₄
Poids moléculaire: 262.284 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136013
Numéro CAS: 15060-55-6