Imprimer
Ammonium dihydrogénophosphate 99.995%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium phosphate monopotassique, Ammonium phosphate monobasique
IN1063-100G IN1063-500G
APOSIN1063-100GEA 270 EUR
APOSIN1063-100G APOSIN1063-500G
Ammonium dihydrogénophosphate 99.995%
Ammonium dihydrogénophosphate
Formule: NH₄H₂PO₄
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5