Imprimer
Aluminium nitrate hydraté 99.999%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN1027-100G IN1027-500G
APOSIN1027-100GEA 183 EUR
APOSIN1027-100G APOSIN1027-500G
Aluminium nitrate hydraté 99.999%
Aluminium nitrate hydraté
Formule: AlN₃O₉·H₂O
Poids moléculaire: 231.01 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C
Point de fusion: 73.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003419
Numéro CAS: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III