Imprimer

Aluminium nitrate hydraté 99,9%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

IN1024-1KG IN1024-200G
APOSIN1024-1KGEA 255 EUR
APOSIN1024-1KG APOSIN1024-200G
Aluminium nitrate hydraté 99,9%
Aluminium nitrate hydraté
Formule: AlN₃O₉·H₂O
Poids moléculaire: 231.01 g/mol
Point de fusion: 73.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003419
Numéro CAS: 25838-59-9
UN: 1438
ADR: 5.1 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR