Imprimer
Magnésium chlorure, anhydre 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 72.5 EUR
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
Magnésium chlorure, anhydre 99%
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Point de fusion: 714 °C
Densité: 2,32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6