Imprimer

Aluminium 99.999%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Aluminum

IN1003-1KG IN1003-250G
APOSIN1003-1KGEA 0 EUR
APOSIN1003-1KG APOSIN1003-250G
Aluminium 99.999%
Aluminium
Formule: Al
Poids moléculaire: 26.98 g/mol
Point d'ébullition: 2467 °C
Point de fusion: 660.1 °C
Densité: 2.699 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134029
Numéro CAS: 7429-90-5
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 13,00321

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR