Imprimer
trans-Zeatin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-butenylamino)purine
BIZ0917-100MG BIZ0917-250MG BIZ0917-50MG
APOSBIZ0917-100MGEA 132 EUR
APOSBIZ0917-100MG APOSBIZ0917-250MG APOSBIZ0917-50MG
trans-Zeatin
trans-Zeatin
Cytokinin growth regulator.
Formule: C₁₀H₁₃N₅O
Poids moléculaire: 219.25 g/mol
Point de fusion: 208…210 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00213654
Numéro CAS: 1637-39-4