Imprimer
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) USP
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIV6236-1G BIV6236-250MG BIV6236-5G
APOSBIV6236-1GEA 65.4 EUR
APOSBIV6236-1G APOSBIV6236-250MG APOSBIV6236-5G
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) USP
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Poids moléculaire: 1355.38 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151092
Numéro CAS: 68-19-9
Indice Merck: 12,10152