Imprimer
Verapamil hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-((3,4-Dimethoxyphenethyl)(methyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylpentanenitrile hydrochloride, Verapamil HCl, 5-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile Hydrochloride, (±)-Verapamil hydrochloride
BIV1326-25G BIV1326-5G
APOSBIV1326-25GEA 134 EUR
APOSBIV1326-25G APOSBIV1326-5G
Verapamil hydrochloride
Verapamil hydrochloride
Calcium channel blocker.
Formule: C₂₇H₃₈N₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055208
Numéro CAS: 152-11-4
EINECS: 205-800-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III