Valinomycin
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Anitbiotic produced by Streptomyces fulvissimus. Valinomycin is highly selective for K+ ions over Na+without influencing the permeability of other ions
Formule:
C₅₄H₉₀O₁₈N₆ Poids moléculaire: 1111.34 g/mol Point de fusion: 187…190 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005114 Numéro CAS: 2001-95-8 EINECS: 217-896-6 UN: 2811 ADR: 6.1 I |