Imprimer
L(+)-Valine ≥99.5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-Valine, H-Val-OH
BIV0722-100G BIV0722-1KG
APOSBIV0722-100GEA 21.9 EUR
APOSBIV0722-100G APOSBIV0722-1KG
L(+)-Valine ≥99.5%
L(+)-Valine
USP, pyrogen free
Formule: C₅H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 117.15 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: 295…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Indice Merck: 13,09458