Imprimer
Vancomycine chlorhydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorhydrate de vancomycine
BIV0155-1G BIV0155-25G BIV0155-5G
APOSBIV0155-1GEA 29 EUR
APOSBIV0155-1G APOSBIV0155-25G APOSBIV0155-5G
Vancomycine chlorhydrate
Vancomycine chlorhydrate
Vancomycin is a glycopeptide antibiotic. It exerts its action by inhibiting the formation of the peptidoglycan polymers of the bacterial cell wall. Often used incombination with cefotaxim or carbenicillin.
  • Potency of 1099 mcg/mg
  • Cell culture tested.
Formule: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Poids moléculaire: 1485.71 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03613611
Numéro CAS: 1404-93-9