Imprimer
Uridine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
BIU0400-100G BIU0400-250G BIU0400-25G
APOSBIU0400-100GEA 79.9 EUR
APOSBIU0400-100G APOSBIU0400-250G APOSBIU0400-25G
Uridine 99%
Uridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
Poids moléculaire: 244.20 g/mol
Point de fusion: 163…169 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006526
Numéro CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5