Imprimer
Thiourée
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Thiocarbamide
BIT4110-1KG BIT4110-100G BIT4110-500G BIT4110-5KG BIT4110-10KG
APOSBIT4110-1KGEA 43.5 EUR
APOSBIT4110-1KG APOSBIT4110-100G APOSBIT4110-500G APOSBIT4110-5KG APOSBIT4110-10KG
Thiourée
Thiourée
Formule: NH₂CSNH₂
Poids moléculaire: 76.12 g/mol
Point de fusion: 170…176 °C
Densité: 1.405 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Indice Merck: 13,09443