Imprimer
Bleu de tétrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIT3025-10G BIT3025-5G BIT3025-25G
APOSBIT3025-10GEA 94.4 EUR
APOSBIT3025-10G APOSBIT3025-5G APOSBIT3025-25G
Bleu de tétrazole
Bleu de tétrazole
Formule: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040933
Numéro CAS: 1871-22-3