Imprimer
Thiostrepton (de Streptomyces azureus)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIT1003-1G BIT1003-5G
APOSBIT1003-1GEA 248 EUR
APOSBIT1003-1G APOSBIT1003-5G
Thiostrepton (de Streptomyces azureus)
Thiostrepton
Peptide antibiotic.
Formule: C₇₂H₈₅N₁₉O₁₈S₅
Point de fusion: 246…256 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135828
Numéro CAS: 1393-48-2
EINECS: 215-734-9