Imprimer
meta-Topolin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): mT, 3-(((9H-Purin-6-yl)amino)methyl)phenol, 6-(3-Hydroxybenzylamino)purine
BIT0841-100MG BIT0841-1G BIT0841-500MG
APOSBIT0841-100MGEA 50.9 EUR
APOSBIT0841-100MG APOSBIT0841-1G APOSBIT0841-500MG
meta-Topolin
meta-Topolin
Highly active aromatic cytokinin from poplar leaves.
Formule: C₁₂H₁₁N₅O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03065993
Numéro CAS: 75737-38-1