L-Thréonine ≥99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
L(-)-Thréonine
, H-Thr-OH
USP, pyrogen free
Formule:
C₄H₉NO₃ Poids moléculaire: 119,12 g/mol Point de fusion: 255…256 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064270 Numéro CAS: 72-19-5 EINECS: 200-774-1 |