Imprimer
Tiamulin fumarate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIT0157-1G BIT0157-250MG BIT0157-5G
APOSBIT0157-1GEA 79.9 EUR
APOSBIT0157-1G APOSBIT0157-250MG APOSBIT0157-5G
Tiamulin fumarate
Tiamulin fumarate
  • Antibodies
Formule: C₃₂H₅₁NO₈S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145407
Numéro CAS: 55297-96-6