Imprimer
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TCEP HCl
BIT0122-10G BIT0122-25G BIT0122-5G
APOSBIT0122-10GEA 125 EUR
APOSBIT0122-10G APOSBIT0122-25G APOSBIT0122-5G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
Used in the reduction of disulphide groups.
  • Water soluble
  • More stablethan DTT
Formule: C₉H₁₆ClO₆P
Poids moléculaire: 286.65 g/mol
Point de fusion: 177…178 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145469
Numéro CAS: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II