Tri-O-acetyl-D-galactal
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₆O₇ Point de fusion: 34…38 °C Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00064092 Numéro CAS: 4098-06-0 |