Imprimer
PX 12
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BISN0324-5MG BISN0324-50MG BISN0324-100MG
APOSBISN0324-5MGEA 91.5 EUR
APOSBISN0324-5MG APOSBISN0324-50MG APOSBISN0324-100MG
PX 12
PX 12
Formule: C₇H₁₂N₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18086851
Numéro CAS: 141400-58-0