Imprimer
SD-06
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BISN0285-1MG BISN0285-5MG BISN0285-10MG
APOSBISN0285-1MGEA 37.7 EUR
APOSBISN0285-1MG APOSBISN0285-5MG APOSBISN0285-10MG
SD-06
SD-06
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₀H₂₀ClN₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17019341
Numéro CAS: 271576-80-8