Imprimer
(E/Z)-BIX02189
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BISN0224-1MG BISN0224-5MG BISN0224-10MG
APOSBISN0224-1MGEA 139 EUR
APOSBISN0224-1MG APOSBISN0224-5MG APOSBISN0224-10MG
(E/Z)-BIX02189
(E/Z)-BIX02189
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₇H₂₈N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074528
Numéro CAS: 1094614-85-3