Imprimer
VX-11e
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-4-(2-((2-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-5-methylpyrimidin-4-yl)-N-(1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide, VX11e, VX 11e, VX-11e, 4-[2-(2-chloro-4-fluoroanilino)-5-methylpyrimidin-4-yl]-N-[(1S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide
BISN0184-1MG BISN0184-5MG BISN0184-10MG
APOSBISN0184-1MGEA 87 EUR
APOSBISN0184-1MG APOSBISN0184-5MG APOSBISN0184-10MG
VX-11e
VX-11e
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₄H₂₀Cl₂FN₅O₂
Poids moléculaire: 500.35 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18433366
Numéro CAS: 896720-20-0