Imprimer
SC-79
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2-amino-6-chloro-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate, 2-Amino-6-chloro-α-cyano-3-(ethoxyca­rbonyl)-4H-1-benzopyran-4-acetic acid ethyl ester
BISN0098-1MG BISN0098-5MG BISN0098-25MG
APOSBISN0098-1MGEA 79.9 EUR
APOSBISN0098-1MG APOSBISN0098-5MG APOSBISN0098-25MG
SC-79
SC-79
SC79 is a unique specific Akt activator that may be used to enhance Akt activity in various physiological and pathological conditions.
Formule: C₁₇H₁₇ClN₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681303
Numéro CAS: 305834-79-1