Imprimer
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 21.9 EUR
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique 98%
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
  • Protein
Formule: C₁₁H₁₂O₅
Poids moléculaire: 224.21 g/mol
Point d'ébullition: 378
Point de fusion: 195…202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004401
Numéro CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3