Imprimer

Stauprimide

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): N-Benzoyl-7-oxostaurosporine

BIS6400-5MG BIS6400-10MG
APOSBIS6400-5MGEA 248 EUR
APOSBIS6400-5MG APOSBIS6400-10MG
Stauprimide
Stauprimide
Formule: C₃₅H₂₈N₄O₅
Point de fusion: 227…240 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 154589-96-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR