Imprimer
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine) tetrahydrochloride
BIS5943-10G BIS5943-25G BIS5943-5G
APOSBIS5943-10GEA 168 EUR
APOSBIS5943-10G APOSBIS5943-25G APOSBIS5943-5G
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio 99%
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
For precipitation of DNA from aqueous buffers
Formule: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Point de fusion: 310…311 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012914
Numéro CAS: 306-67-2
EINECS: 206-189-8