Imprimer
Streptozocine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
BIS4356-1G BIS4356-250MG BIS4356-500MG
APOSBIS4356-1GEA 702 EUR
APOSBIS4356-1G APOSBIS4356-250MG APOSBIS4356-500MG
Streptozocine
Streptozocine
Potent methylating agent for DNA
Formule: C₈H₁₅N₃O₇
Poids moléculaire: 265.2 g/mol
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006607
Numéro CAS: 18883-66-4