Imprimer
D(+)-Saccharose
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
BIS3391-1KG BIS3391-500G
APOSBIS3391-1KGEA 27.7 EUR
APOSBIS3391-1KG APOSBIS3391-500G
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Poids moléculaire: 342.3 g/mol
Point de fusion: 185…190 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Indice Merck: 13,08966