Imprimer
Sarcosine chlorhydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIS0907-100G BIS0907-25G BIS0907-5G
APOSBIS0907-100GEA 109 EUR
APOSBIS0907-100G APOSBIS0907-25G APOSBIS0907-5G
Sarcosine chlorhydrate
Sarcosine chlorhydrate
Formule: C₃H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012609
Numéro CAS: 637-96-7
EINECS: 211-310-2