Imprimer
L(+)-Sérine ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Ser-OH, (S)-(+)-Sérine
BIS0718-100G BIS0718-1KG BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA 21.9 EUR
APOSBIS0718-100G APOSBIS0718-1KG APOSBIS0718-500G
L(+)-Sérine ≥99%
L(+)-Sérine
USP, pyrogen free
  • Cell culture tested
Formule: C₃H₇NO₃
Point de fusion: 214…224 °C
Densité: 0,67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064224
Numéro CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3