Streptomycine sulfate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Streptomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a bactericidal action against many gram-negative bacteria.
- Cell culture tested
Formule:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00037023 Numéro CAS: 3810-74-0 EINECS: 223-286-0 |