(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151248 Numéro CAS: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 |