Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bis[2-[2-(p-toluenesulphonyloxy)ethoxy]ethyl] Ether, ((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(4-methylbenzenesulphonate), Bis-Tos-PEG4, Bis[2-(2-tosyloxyethoxy)ethyl] Ether, Tetraethylene Glycol Di-p-tosylate
Formule:
C₂₂H₃₀O₉S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075239 Numéro CAS: 37860-51-8 |