Imprimer
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIPG1805-50MG BIPG1805-100MG
APOSBIPG1805-50MGEA 68.3 EUR
APOSBIPG1805-50MG APOSBIPG1805-100MG
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Formule: C₂₄H₄₇NO₁₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1334169-93-5