Imprimer
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17-pentaoxa-5-azaicosan-20-oic acid
BIPG1802-500MG BIPG1802-100MG BIPG1802-1G
APOSBIPG1802-500MGEA 277 EUR
APOSBIPG1802-500MG APOSBIPG1802-100MG APOSBIPG1802-1G
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Formule: C₁₆H₃₁NO₈
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 756525-91-4