Imprimer
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-PEG4-alcohol, tert-Butyl (2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, Boc-NH-PEG4
BIPG1661-1G BIPG1661-5G
APOSBIPG1661-1GEA 435 EUR
APOSBIPG1661-1G APOSBIPG1661-5G
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
t-Boc-N-amido-PEG4-alcohol
Formule: C₁₃H₂₇NO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07779195
Numéro CAS: 106984-09-2