MAL-PEG8-NHS ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Mal-amido-PEG8-NHS, MAL-dPEG®8-NHS ester, Maleimide-PEG8-succinimidyl ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 1-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontan-31-oate
Formule:
C₃₀H₄₇ N₃O₁₅ Poids moléculaire: 689.71 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD11041144 Numéro CAS: 756525-93-6 |