Imprimer
Mal-amido-PEG12-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Mal-amido-PEG12-acid
BIPG1476-100MG BIPG1476-50MG BIPG1476-250MG
APOSBIPG1476-100MGEA 203 EUR
APOSBIPG1476-100MG APOSBIPG1476-50MG APOSBIPG1476-250MG
Mal-amido-PEG12-acid
Mal-amido-PEG12-acid
Formule: C₃₄H₆₀N₂O₁₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13184984
Numéro CAS: 871133-36-7