Imprimer
Mal-amido-PEG2-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(2-(2-(3-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)propanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid, Mal-amido-PEG2-C2-acid
BIPG1472-1G BIPG1472-250MG
APOSBIPG1472-1GEA 310 EUR
APOSBIPG1472-1G APOSBIPG1472-250MG
Mal-amido-PEG2-acid
Mal-amido-PEG2-acid
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11041136
Numéro CAS: 756525-98-1