Imprimer
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]propionic acid tert-Butyl ester, Hydroxy-PEG3-(CH2)2-Boc, 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-[2-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate
BIPG1449-1G BIPG1449-5G BIPG1449-500MG
APOSBIPG1449-1GEA 102 EUR
APOSBIPG1449-1G APOSBIPG1449-5G APOSBIPG1449-500MG
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Formule: C₁₃H₂₆O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791106
Numéro CAS: 186020-66-6