Imprimer
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propanoate, 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoic acid tert-Butyl ester, Hydroxy-PEG2-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]propanoate, 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 9-Hydroxy-4,7-dioxanonanoate
BIPG1448-1G BIPG1448-500MG BIPG1448-5G
APOSBIPG1448-1GEA 116 EUR
APOSBIPG1448-1G APOSBIPG1448-500MG APOSBIPG1448-5G
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
PEG3-carboxylic acid tert-Butyl ester
Formule: C₁₁H₂₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20926380
Numéro CAS: 133803-81-3