Imprimer
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIPG1402-100MG BIPG1402-500MG
APOSBIPG1402-100MGEA 270 EUR
APOSBIPG1402-100MG APOSBIPG1402-500MG
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Formule: C₃₄H₄₉NO₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 756526-02-0